Learn More
Sulfometurón metil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfometuron-methyl |
| CAS | 74222-97-2 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N4 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Oust, Methyl 2-[[[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N4O5S/c1-9-8-10(2)17-14(16-9)18-15(21)19-25(22,23)12-7-5-4-6-11(12)13(20)24-3/h4-8H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,21) |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)carbamoilsulfamoíl]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 364.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.0841 |