Learn More
Sulfolane, TRC
Código de producto. 30417116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417116 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30417116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS689220100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfolan
CAS 126-33-0
Fórmula molecular C4 H8 O2 S
Cantidad 100 g
Sinónimo Sulfolan, Thiophene','tetrahydro-','1,1-dioxide, 1,1-Dioxothiolan, 1λ6-Thiolane-1,1-dione, Bondelane A, Bondolane A, Cyclic tetramethylene sulfone, Cyclotetramethylene sulfone, NSC 46443, Sulfolan, Sulfolane, Sulfolane SG, Sulpholane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetrahydrothiophene S,S-dioxide, Tetrahydrothiophene dioxide, Tetramethylene sulfone, Thiacyclopentane dioxide, Thiolane 1,1-dioxide, Thiophane 1,1-dioxide, Thiophane dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Nombre IUPAC tiolano 1,1-dióxido
Peso molecular (g/mol) 120.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0245