Learn More
Sulfolano-d8, TRC
Código de producto. 30411360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411360 10 mg
30414449 100 mg
30426975 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68922210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51219-88-6
Fórmula molecular C4 D8 O2 S
Peso molecular (g/mol) 128.22
Sinónimo Tetramethylene-sulfone-d8, Octadeuteriothiolane 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriotioolano 1,1-dióxido
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfolan-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0747