Learn More
Tetrametilensulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405543 250 g 250 g
11495533 1000 g 1000 g
11415543 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13466.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.43€
    38.65€ / 250 g
    Ahorro 8.78€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Miscible con agua, acetona y tolueno
Sulfolane is used as an industrial solvent utilized for the extraction of aromatic hydrocarbons from hydrocarbon mixtures and to purify natural gas. Further, it is used in refineries and the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfolano se utiliza como disolvente industrial utilizado para la extracción de hidrocarburos aromáticos de mezclas de hidrocarburos y para purificar el gas natural. Además, se utiliza en refinerías y en la industria petroquímica.
Solubilidad
Miscible con alcohol, agua, acetona, tolueno y ácidos minerales diluidos. Ligeramente miscible con octanos, olefinas y naftenos.
Notas
Miscible con agua, acetona y tolueno. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 126-33-0
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.17
Número MDL MFCD00005484
Clave InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfolane
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 1.261
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 166°C (330°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Weak, Characteristic
Índice de refracción 1.4825
Cantidad 250 g
Beilstein 107765
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8955
Información de solubilidad Miscible with alcohol,water,acetone,toluene and dilute mineral acids. Slightly miscible with octanes,olefins and naphthenes.
Nombre IUPAC 1λ⁶-tiolano-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfolane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone