Learn More
Sulfolano, 80 % p/p solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425237 500 mL 500 ml
15415237 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32505.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120.17 g/mol
Sulfolane is used in the chemical industry as a solvent for extractive distillation and chemical reactions. It is used to separate aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylenes), to separate n-propyl alcohol and sec-butyl alcohol. It is also used to purify natural gas streams and for fractionation of fatty acids into saturated and unsaturated components and as a reaction solvent for the preparation of aromatic sulfonic acids, pyridines, isocyanates and pharmaceuticals. It can also be involved in the halogen exchange process and polymerization process. It is used as a plasticizer and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfolano se utiliza en el sector de la química como disolvente para la destilación extractiva y distintas reacciones químicas. Se usa para separar hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno y xilenos), el alcohol n-propílico y el alcohol sec-butilo. También se utiliza para purificar corrientes de gas natural, para el fraccionamiento de ácidos grasos en componentes saturados e insaturados y como disolvente de reacción para la preparación de ácidos sulfónicos aromáticos, piridinas, isocianatos y productos farmacéuticos. Además, puede participar en el proceso de intercambio de halógenos y en el proceso de polimerización. También se usa como plastificante y endurecedor.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-33-0
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.17
Número MDL MFCD00005484
Clave InChI HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
Nombre IUPAC tiolano 1,1-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfolane
Punto de fusión 0°C to 5°C
Densidad 1.212
Olor Weak, Characteristic
Cantidad 500 mL
Beilstein 107765
Índice Merck 14,8955
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfolane, 80% w/w aq. soln.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone