Learn More
Sulfolan-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfolan-3-ol |
| CAS | 13031-76-0 |
| Fórmula molecular | C4H8O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Tetrahydrothiophene-3-ol 1,1-Dioxide, 3-Hydroxysulfolane, 3-Hydroxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147314 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | OC1CCS(=O)(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dioxotiolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0194 |