Learn More
Sal sódica de sulfobromoftaleína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485141 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11485141 1 g
1 options
Código de producto. 11485141 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215672601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Se utiliza como sustrato para la proteína 2 asociada a resistencia a múltiples fármacos (Mrp2). Sal sódica de sulfobromoftaleína, MP Biomedicals es un colorante con alta afinidad por los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos (OATP). BSP Se utiliza en el diagnóstico de trastornos hepáticos y
BSP Se transporta a los hepatocitos por los OATP y, después de la conjugación con glutatión, se excreta en la bilis por Mrp2.3. Se descubrió que inhibe la aldo-ceto reductasa ARK1C20.
Especificaciones
CAS 71-67-0
Fórmula molecular C20H8Br4Na2O10S2
Número MDL MFCD00150017
Cantidad 1 g
Sinónimo bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
Información de solubilidad Soluble en agua (20mg/mL, solución clara e incolora). Insoluble en etanol o acetona.
Clave InChI GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC 2-hidroxi-5-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-hidroxi-3-sulfonatofenil)-3-oxo-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-il]benceno-1-sulfonato de disodio
Peso molecular (g/mol) 837.99
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
Formula Weight (peso de la fórmula) 838
Forma física Polvo