Learn More
Sal sódica de sulfobromofthalein, cristalina, MP Biomedicals
Código de producto. 11495141 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495141 5 g 5 g
11405151 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495141 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215672605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    301.35€ / 5 g
    Ahorro 15.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 71-67-0
Fórmula molecular C20H8Br4Na2O10S2
Peso molecular (g/mol) 837.99
Número MDL MFCD00150017
Clave InChI GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfobromophthalein Sodium Salt
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Disodio;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-oxido-3-sulfofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 838
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfobromophthalein Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: SulfobromophthaleinSodium Salt