Learn More
Hidrato sódico de sulfobromoftaleína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712411 25 g Frasco de vidrio 25 g
10419310 5 g Frasco de vidrio 5 g
10195103 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173400250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123359-42-2 | C20H8Br4Na2O10S2 | 837.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123359-42-2
Fórmula molecular C20H8Br4Na2O10S2
Peso molecular (g/mol) 837.99
Número MDL MFCD16556312
Clave InChI GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
PubChem CID 16211419
Nombre IUPAC disodio; 2-hidroxi-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)-(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxifenil)metil]bencenosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfobromophthalein sodium hydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.76
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Polvo cristalino