Learn More
Sulfobetaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfobetaine |
| CAS | 4727-41-7 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Sulfobetaine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c1-7(2)3-4(5)6/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | C[S+](C)CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-dimetilsulfonioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 120.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.025 |