Learn More
Sulfo-SMCC sodium, MedChemExpress
Descripción
Sulfo-SMCC sodium is a commonly used hetero-bifunctional, noncleavable ADC crosslinker bearing N-hydroxysuccinimide (NHS) ester and maleimide groups to react with primary amines and sulfhydryl groups, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfo-SMCC sodium |
| CAS | 92921-24-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H17N2NaO9S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (286.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (11.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1CCC(CN2C(C=CC2=O)=O)CC1)ON3C(C(S(=O)(O[Na])=O)CC3=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 436.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.37 |
| Mostrar más |