Learn More
Sulfo Rodamina Metanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30419596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30419596 10 mg -
30425130 1 mg 1 miligramo
30423606 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69915010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 386229-71-6
Fórmula molecular C30 H37 N3 O8 S4
Peso molecular (g/mol) 695.89
Sinónimo Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[4-[[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]sulfonyl]-2-sulfophenyl]-, inner salt, MTS-rhodamine, Sulfo Rhodamine Methanethiosulfonate
Nombre IUPAC 2-[3,6-bis(dietilamino)xanteno-10-ium-9-il]-5-(2-metilsulfonilsulfansililetilsulfamoil)benzenosulfonato
SMILES CCN(CC)c1ccc2c(c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCSS(=O)(=O)C)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulforhodamine Methanethiosulfonate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H37N3O8S4/c1-6-32(7-2)21-10-13-24-27(18-21)41-28-19-22(33(8-3)9-4)11-14-25(28)30(24)26-15-12-23(20-29(26)45(38,39)40)44(36,37)31-16-17-42-43(5,34)35/h10-15,18-20,31H,6-9,16-17H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 695.1463