Learn More
Sulforodamina amidoetil mercaptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulforhodamineamidoethyl Mercaptan |
| CAS | 1244034-02-3 |
| Fórmula molecular | C29H35N3O6S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H35N3O6S3/c1-5-31(6-2)20-9-12-23-26(17-20)38-27-18-21(32(7-3)8-4)10-13-24(27)29(23)25-14-11-22(19-28(25)41(35,36)37)40(33,34)30-15-16-39/h9-14,17-19,30H,5-8,15-16H2,1-4H3,(H-,35,36,37,39) |
| SMILES | CCN(CC)c1ccc2C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3Oc2c1)c4ccc(cc4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCS |
| Peso molecular (g/mol) | 617.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 617.1688 |