Learn More
Tocris Bioscience™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Código de producto. 18715606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18715606 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18715606 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7302/50
Amine reactive biotinylation reagent, cell impermeable
Sulfo-NHS-LC-Biotin is a water-soluble amine reactive biotinylation reagent used to attach biotin to primary amines. Commonly used to label proteins and antibodies. Does not penetrate membrane. Reactive in pH 7.0-9.0, solubility 10 mg/mL in water and DMF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2,5-dioxo-1-((6-(5-((3 AS,4 S,6 aR)-2-oxohexahydro-1 H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoyl)oxy)pyrrolidine-3-sulfonate
CAS 191671-46-2
Cantidad 50 mg
Objetivo General Laboratory Research Reagent
Fórmula molecular C20H29N4NaO9S2