Learn More
Sulfo-N-succinimidilo (N-yodoacetil)aminobenzoato de sodio al 90 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfo-N-succinimidyl (N-Iodoacetyl)aminobenzoate |
| CAS | 144650-93-1 |
| Fórmula molecular | C13 H10 I N2 O8 S . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11IN2O8S.Na/c14-6-10(17)15-8-3-1-7(2-4-8)13(20)24-16-11(18)5-9(12(16)19)25(21,22)23;/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,17)(H,21,22,23);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)c2ccc(NC(=O)CI)cc2)C1=O |
| Nombre IUPAC | sodio;1-[4-[(2-yodoacetil)amino]benzoil]oxi-2,5-dioxopirrolidin-3-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 504.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 503.91 |