Learn More
Sal sódica de sulfo-N-succinimidilo 6-(biotinamido) hexanoato (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfo-N-succinimidyl 6-(biotinamido) hexanoate','sodium salt |
| CAS | 191671-46-2 |
| Fórmula molecular | C20 H29 N4 O9 S2 . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Sulfo-N-Succinimidyl 6-(Biotinamido) Hexanoate Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30N4O9S2.Na/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t12-,13-,14?,18-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)C1=O |
| Nombre IUPAC | sodio;1-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]pentanoilamino]hexanoiloxi]-2,5-dioxopirrolidin-3-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 556.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.1274 |