Learn More
Sulfo-N-succinimidil 6-[3-(2-Piridilditio)propionamido] hexanoato, sal sódica (grado técnico), TRC
Código de producto. 30422706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422706 25 mg 25 miligramos
30411351 50 mg 50 miligramos
30422684 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS75500325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169751-10-4
Fórmula molecular C18 H22 N3 O8 S3 . Na
Peso molecular (g/mol) 527.57
Sinónimo 2,5-Dioxo-1-[[1-oxo-6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexyl]oxy]-3-pyrrolidinesulfonic Acid Monosodium Salt, Sulfo-LC-SPDP
Nombre IUPAC sodio; 2,5-dioxo-1-[6-[3-(piridina-2-ildissulfanil)propanoilamino]hexanoiloxi]pirrolidina-3-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCSSc2ccccn2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfo-N-succinimidyl 6-[3-(2-Pyridyldithio)propionamido] Hex
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23N3O8S3.Na/c22-14(8-11-30-31-15-6-3-5-10-20-15)19-9-4-1-2-7-17(24)29-21-16(23)12-13(18(21)25)32(26,27)28;/h3,5-6,10,13H,1-2,4,7-9,11-12H2,(H,19,22)(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.0467