Learn More
Sulfisoxazole, MedChemExpress
Código de producto. 16428236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428236 100 mg 100 miligramos
16402106 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0323
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Sulfisoxazole (Sulfafurazole) is an endothelin receptor antagonist with IC50 values of 0.60 μM and 22 μM against endothelin receptor A and endothelin receptor B, respectively. Sulfisoxazole is a sulfonamide antibacterial with an oxazole substituent. Sulfisoxazole inhibits breast cancer exosome release by targeting endothelin receptor A.
Sulfisoxazole (Sulfafurazole) is an endothelin receptor antagonist with IC50 values of 0.60 μM and 22 μM against endothelin receptor A and endothelin receptor B, respectively. Sulfisoxazole is a sulfonamide antibacterial with an oxazole substituent. Sulfisoxazole inhibits breast cancer exosome release by targeting endothelin receptor A.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfisoxazole
Forma física Solid
CAS 127-69-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sulfafurazole
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (561.17 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=C(C)C(C)=NO2)=O
Peso molecular (g/mol) 267.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.3
Porcentaje de pureza 99.95%