Learn More
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11946871 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11946871 100 g 100 g
11936871 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11946871 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 439671000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-69-5
Fórmula molecular C11H13N3O3S
Peso molecular (g/mol) 267.3
Clave InChI NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
Nombre IUPAC 4-amino-N-(3,4-dimetil-1,2-oxazol-5-il)bencenosulfonamida
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Sulfisoxazole
Punto de fusión 194°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,9082
Información de solubilidad Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.3
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfisoxazole
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement