Learn More
Sulfisoxazol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfisoxazole |
| CAS | 127-69-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfisoxazole |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C11 H13 N3 O3 S |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole, 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole, 4-Amino-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide, 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole, Alphazole, Amidoxal, Chemouag, Dorsulfan Warthausen, Entusul, Gantrisin, Gantrisona, Gantrizin, Gantrosan, Isoxamin, N-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, NSC 13120, NSC 33807, NSC 38588, NSC 683536, Neazolin, Neoxazol, Norilgan-S, Pancid, Roxosul tablets, Sosol, Soxisol, Soxomide, Stansin, Sulbio, Sulfadimethylisoxazole, Sulfafurazol, Sulfafurazole, Sulfagan, Sulfaisoxazole, Sulfalar, Sulfasol, Sulfazin, Sulfisoxazol, Sulfisoxazole, Sulfisoxazole dialamine, Sulfoxol, Sulphafurazole, Sulphisoxazole, Sulsoxin, Thiasin, Unisulf, Uritrisin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C |
| Mostrar más |