Learn More
Sulfisomidina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317554 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317554 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfisomidine
CAS 515-64-0
Nombres de analitos o componentes Sulfisomidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 N4 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)- (8CI), 2,4-Dimethyl-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,6-Dimethyl-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethylpyrimidine, 4-[[(2,6-Dimethylpyrimidin-4-yl)amino]sulfonyl]aniline, 6-(4-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(Sulfanilamido)-2,4-dimethyl-1,3-diazine, 6-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(p-Aminophenylsulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethylpyrimidine, 6-[(p-Aminobenzenesulfonyl)amino]-2,4-dimethylpyrimidine, Aristamid, Aristogyn, Domain, Domian, Elcosin, Elcosine, Elkosil, Elkosin, Elkosine, Elkozin, Erycon, Mefenal, N1-(2,6-Dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Sulfadimetine, Sulfaisodimerazine, Sulfamethine, Sulfasomidin, Sulfasomidine, Sulfisomidin, Sulfisomidine, Sulphasomidine, Sulphisomidine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)n1
Nombre IUPAC 4-amino-N-(2,6-dimetilpirimidin-4-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 278.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0837 g/mol