Learn More
Sulfisomidin, MedChemExpress
Código de producto. 16418816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1784
MedChemExpress Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfisomidin
Forma física Solid
CAS 515-64-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Sulfaisodimidine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (107.79 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(C)=NC(C)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 278.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.33
Porcentaje de pureza 99.09%