Learn More
Sulfiram, TRC
Código de producto. 30004872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004872 5 g 5 g
17993045 250 mg 250 miligramos
17901655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS7335005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-05-6
Fórmula molecular C10 H20 N2 S3
Peso molecular (g/mol) 264.47
Sinónimo Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), N,N,N',N'-tetraethyl-, Sulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (6CI,7CI,8CI), Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), tetraethyl- (9CI), Thiuram monosulfide, tetraethyl- (4CI), Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) sulfide, Carbamodithioic acid, diethyl-, anhydrosulfide, Kutka, Kutkasin, Methanethioamide, 1,1'-thiobis[N,N-diethyl-, Monosulfiram, NSC 36731, Sanigal, Sarcocide B, Sulfide, bis[(diethylamino)thioxomethyl], Sulfiram, Sulfirame, Sulfiramum, TTMS, Tetmos, Tetmosol, Tetraethylthiuram monosulfide, Tetrucid
Nombre IUPAC N,N-N-dietilcarbamotioilo
SMILES CCN(CC)C(=S)SC(=S)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfiram
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2S3/c1-5-11(6-2)9(13)15-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0789
Porcentaje de pureza >95%