Learn More
Sulfiram, Mikromol™
Código de producto. 17933856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17933856 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17933856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1945.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfiram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfiram
CAS 95-05-6
Nombres de analitos o componentes Sulfiram
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H20 N2 S3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Disulfiram Imp. A (EP), Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), N,N,N',N'-tetraethyl-, Sulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (6CI,7CI,8CI), Thiodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S), tetraethyl- (9CI), Thiuram monosulfide, tetraethyl- (4CI), Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) sulfide, Bis(diethylthiocarbamyl) sulfide, Carbamodithioic acid, diethyl-, anhydrosulfide, Kutka, Kutkasin, Methanethioamide, 1,1'-thiobis[N,N-diethyl-, Monosulfiram, NSC 36731, Sanigal, Sarcocide B, Sulfide, bis[(diethylamino)thioxomethyl], Sulfiram, Sulfirame, Sulfiramum, TTMS, Tetmos, Tetmosol, Tetraethylthiuram monosulfide, Tetrucid, Disulfiram Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2S3/c1-5-11(6-2)9(13)15-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCN(CC)C(=S)SC(=S)N(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietilcarbamoditioato de dietilcarbamotioilo
Peso molecular (g/mol) 264.47
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0789 g/mol