Learn More
Sal disódica del ácido sulfeptánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfeptanic Acid Disodium Salt |
| CAS | 121807-12-3 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N Na2 O6 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole, (±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO6S.2Na/c1-12(8-9-19(16,17)18)10(13)6-4-2-3-5-7-11(14)15;;/h2-9H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17,18);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | CN(CCS(=O)(=O)O[Na])C(=O)CCCCCCC(=O)O[Na] |
| Nombre IUPAC | 2-[metil-(8-oxo-8-sodiooxioctanoil)amino]etilsulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 339.316 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.073 |