Learn More
Sulfentrazona, TRC
Código de producto. 30136453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136453 10 g 10 g
17913555 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69929010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122836-35-5
Fórmula molecular C11 H10 Cl2 F2 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 387.19
Sinónimo Flucarbazone-N-desmethyl, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide (ACI), 2',4'-Dichloro-5'-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanesulfonanilide, Authority, Authority 75DF, Blanket, Boral, Capaz, Dismiss, F 6285, Spartan, Sulfentrazone, Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC N-[2,4-dicloro-5-[4-(difluorometil)-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]fenil] metanosulfonamida
SMILES CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(NS(=O)(=O)C)c(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfentrazone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10Cl2F2N4O3S/c1-5-16-19(11(20)18(5)10(14)15)9-4-8(17-23(2,21)22)6(12)3-7(9)13/h3-4,10,17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.9819