Learn More
Sulfentrazona-hidroximetil, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfentrazone-hydroxymethyl |
| CAS | 134390-99-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfentrazone-hydroxymethyl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl2 F2 N4 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Hydroxy Sulfentrazone, Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10Cl2F2N4O4S/c1-24(22,23)17-7-3-8(6(13)2-5(7)12)19-11(21)18(10(14)15)9(4-20)16-19/h2-3,10,17,20H,4H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=C(CO)N(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | N-[2,4-dicloro-5-[4-(difluorometil)-3-(hidroximetil)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]fenil]metanosulfonamida |
| Mostrar más |