Learn More
Sulfentrazona-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312801 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312801 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000315AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfentrazone-desmethyl
CAS 134391-02-9
Nombres de analitos o componentes Sulfentrazone-desmethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 Cl2 F2 N4 O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8Cl2F2N4O3S/c1-22(20,21)16-7-3-8(6(12)2-5(7)11)18-10(19)17(4-15-18)9(13)14/h2-4,9,16H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=CN(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC N-[2,4-dicloro-5-[4-(difluorometil)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-il]fenil]metanosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 373.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.9662 g/mol