Learn More
Sulfatroxazol, TRC
Código de producto. 30138582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138582 500 mg 500 miligramos
30010433 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138582 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS699265500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23256-23-7
Fórmula molecular C11 H13 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 267.3
Sinónimo Sulfatroxazolum, 4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-amino-N-(4,5-dimetil-1,2-oxazol-3-il)benzenosulfonamida
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfatroxazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-13-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0678