Learn More
Sulfatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16495806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495806 100 mg 100 miligramos
16491229 1 mg 1 miligramo
16447797 5 mg 5 miligramos
16445078 10 mg 10 miligramos
16411317 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16495806
Marca: Medchem Express HY12297
MedChemExpress Sulfatinib (HMPL-012) is a potent and highly selective tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3, FGFR1 and CSF1R with IC50s of in a range of 1 to 24 nM.
Sulfatinib (HMPL-012) is a potent and highly selective tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3, FGFR1 and CSF1R with IC50s of in a range of 1 to 24 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfatinib
CAS 1308672-74-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo HMPL-012
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.08 mM)
SMILES O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CC4=C(NC(C)=C4)C=C3)=N2)=C1)(NCCN(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 480.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.58
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease