Learn More
Sulfatiazol, TRC
Código de producto. 30008080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008080 1 g 1 g
30011039 500 mg 500 miligramos
17971305 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6990931G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-14-0
Fórmula molecular C9 H9 N3 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 255.32
Sinónimo Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfathiazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0136
Porcentaje de pureza >95%