Learn More
Sulfatiazol, Mikromol™
Descripción
Sulfatiazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfathiazole |
| CAS | 72-14-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfathiazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H9 N3 O2 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |