Learn More
Sulfatiazol, LoGiCal
Código de producto. 30457524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457524 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457524 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0578.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Nombres de analitos o componentes Sulfathiazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H9 N3 O2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 255.32
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0136 g/mol