Learn More
Sulfatiazol-d4, TRC
Código de producto. 30411735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411735 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69909425MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Sulfathiazole D4 (benzene D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 259.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0387
Porcentaje de pureza >95