Learn More
Sulfatiazol-d4 (benceno-d4), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sulfathiazole-d4 |
| CAS | 1020719-89-4 |
| Fórmula molecular | C9 2H4 H5 N3 O2 S2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Sulfathiazole D4 (benzene D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6 H,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 259.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259,0387 g/mol |
| Show More |