Learn More
Sulfatiazol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324175 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324175 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17000200AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Nombres de analitos o componentes Sulfathiazole
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C9 H9 N3 O2 S2
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-il)bencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 255.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0136 g/mol