Learn More
Estándar de sulfato: SO4(-2) a 100 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17907934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
17907934 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17907934 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGISO4100500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de sulfato: SO4(-2) a 100 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfate
CAS 14808-79-8
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular (S O4)2-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo SO42-
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC Sulfato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 96.06
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.06 g/mol