Learn More
Solución patrón de sulfato, 1000 μg/ml, Ion ECON, Chem-Lab
Código de producto. 11979122
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
11979122 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11979122 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL01.1976.0500
Se utiliza como estándar de referencia y calibración en aplicaciones de laboratorio. Solución estándar de sulfato, μ1000 g/mL, Ion ECON, Chem-Lab Se prepara a partir de 1,479 g de Na 2 SO 4 por litro de agua para contener una concentración precisa de iones SO 42- para su uso con electrodos selectivos de iones.
Esta solución estándar de sulfato contiene una concentración precisa de 1000 μg/mL de SO 42 − (±7 μg a 20 °C). Se utiliza para verificar la exactitud de las determinaciones de sulfato y para calibrar el equipo utilizado en dichas determinaciones.
Especificaciones
CAS 7757-82-6, 7732-18-5
Densidad 1.00g/mL
Fórmula molecular Na2O4S
Concentración 1000μ g/ml
Número MDL MFCD00003504
Sinónimo Sodium Sulfate Solution, Sulfate of Soda
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
Cantidad 500 ml
ChEBI CHEBI:32149
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,479 g de Na2SO4 por 1 l de H2O