Learn More
Hanna Instruments™ Reactivos de sulfato
Código de producto. 11692660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
300 GR
11692660 100/paq. 300 GR
1 options
Código de producto. 11692660 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9375101
Reactivos de alta calidad para la determinación colorimétrica de sulfato que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas.
  • Reactivos para la determinación colorimétrica de sulfato
  • Reactivos prefabricados para facilitar su uso
  • Preparado con productos químicos de alta pureza
  • Reactivos de alta calidad que se han medido previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorímetricas rápidas y exactas
  • Método de prueba turbidimétrico
Especificaciones
Nº de pruebas 100
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 150 mg/l
Método de prueba Turbidimétrico
Tipo Reactivo de sulfato
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfate Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium chloride dihydrate, Citric acid