Learn More
Sulfasalazine, MedChemExpress
Código de producto. 16491429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491429 1 g 1 g
16448727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14655
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sulfasalazine (NSC 667219) is an anti-rheumatic agent for the research of rheumatoid arthritis and ulcerative colitis. Sulfasalazine can suppress NF-κB activity. Sulfasalazine is a type 1 ferroptosis inducer.
Sulfasalazine (NSC 667219) is an anti-rheumatic agent for the research of rheumatoid arthritis and ulcerative colitis. Sulfasalazine can suppress NF-κB activity. Sulfasalazine is a type 1 ferroptosis inducer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N4O5S
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 667219
Información de solubilidad NH4OH : 150 mg/mL (376.52 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NH4OH) ∣DMSO : 80 mg/mL (200.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(C1=C(O)C=CC(/N=N/C2=CC=C(S(=O)(NC3=NC=CC=C3)=O)C=C2)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 398.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.39
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation