Learn More
Sulfasalazina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311237 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30311237 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17000150
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Nombres de analitos o componentes Sulfasalazine
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C18 H14 N4 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Sulfasalazine, 2-Hydroxy-5-[2-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[2-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]-Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]- (9CI), Salicylic acid, 5-[[p-(2-pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-((4-((2-pyridinylamino)sulfonyl)phenyl)azo)benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]-2-hydroxybenzoic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]salicylic acid, Azopyrin, Azopyrine, Azulfidine, Azulfidine EN, Azulfin, Benzosulfa, Colo-Pleon, NSC 203730, NSC 667219, Reupirin, Salazopyridin, Salazopyrin, Salazopyrine, Salazosulfapyridin, Salazosulfapyridine, Salicylazosulfapyridine, Salisulf, Sulfasalazin, Sulfasalazine, Sulphasalazine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-[(E)-[4-(piridin-2-ilsulfamoil)fenil]diazenil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 398.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 398,0685 g/mol