Learn More
Sulfasalazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15710909 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15710909 25 g 25 g
15720909 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15710909 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461240250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-79-1
Fórmula molecular C18H14N4O5S
Peso molecular (g/mol) 398.39
Clave InChI OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N
Nombre IUPAC ácido (3Z)-6-oxo-3-(2-{4-[(piridin-2-il)sulfamoil]fenil}hidrazina-1-ilideno)ciclohexa-1,4-dieno-1-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfasalazine
Punto de fusión 260.0°C to 265.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 % min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohols, insoluble in ether, benzene, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.39