Learn More
Sulfasazina 3-Isómero, TRC
Código de producto. 30426329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426329 10 mg 10 miligramos
30412447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426329 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS69913010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66364-71-4
Fórmula molecular C18H14N4O5S
Peso molecular (g/mol) 398.39
Sinónimo 2-Hydroxy-3-[2-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]benzoic Acid, 2-Hydroxy-3-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, 3-[[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]salicylic Acid, Sulfasalazine Impurity F
SMILES C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N/N=C/3\C=CC=C(C3=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfasalazine 3-Isomer
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-17-14(18(24)25)4-3-5-15(17)21-20-12-7-9-13(10-8-12)28(26,27)22-16-6-1-2-11-19-16/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)