Learn More
R&D Systems™ Sulfasalazine
Código de producto. 30001689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001689 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30001689 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4935/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of NF-κB activation; also inhibits SXC
Inhibitor of NF-κB activation. Inhibits in vitro growth of the human pancreatic cancer cell lines MIA PaCa-2 and PANC-1, and induces apoptosis in glioblastoma cell lines. Also inhibits the cystine-glutamate antiporter, system Xc (SXC). Anti-inflammatory. Induces ferroptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C18H14N4O5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.39
Pureza 97%
Peso molecular 398.393