Learn More
Sulfaquinoxalina, TRC
Código de producto. 17974575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974575 10 g 10 g
17913065 250 mg 250 miligramos
17940855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68903510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-40-5
Fórmula molecular C14 H12 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 300.34
Sinónimo 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
Nombre IUPAC 4-amino-N-quinoxalina-2-ilbencenosulfonamida
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaquinoxaline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0681
Porcentaje de pureza >95%