Learn More
Sal Sódica de Sulfaquinoxalina, TRC
Código de producto. 17963565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963565 5 g 5 g
17941875 100 mg 100 miligramos
17930855 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6890365G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 967-80-6
Fórmula molecular C14 H11 N4 O2 S . Na
Peso molecular (g/mol) 322.32
Sinónimo Sulfaquinoxaline Sodium
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-quinoxalina-2-ilazaniuro
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cnc3ccccc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaquinoxaline sodium salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.05
Porcentaje de pureza >95%