Learn More
Sulfaquinoxaline sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16468716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1282A
MedChemExpress Sulfaquinoxaline sodium salt is an antimicrobial for veterinary use, with activity against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria. Sulfaquinoxaline is used to prevent coccidiosis and bacterial infections.
Sulfaquinoxaline sodium salt is an antimicrobial for veterinary use, with activity against a broad spectrum of Gram-negative and Gram-positive bacteria. Sulfaquinoxaline is used to prevent coccidiosis and bacterial infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaquinoxaline sodium salt
Forma física Solid
CAS 967-80-6
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11N4NaO2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (310.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)([N-]C2=NC3=CC=CC=C3N=C2)=O.[Na+]
Peso molecular (g/mol) 322.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.32
Porcentaje de pureza 98.0%