Learn More
Sulfaquinoxalina sódica 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318044 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318044 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16990020AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaquinoxaline sodium salt
CAS 967-80-6
Nombres de analitos o componentes Sulfaquinoxaline sodium salt
Condiciones de envío -18°C
Fórmula molecular C14 H11 N4 O2 S . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Sulfaquinoxaline Sodium
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N4O2S.Na/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14;/h1-9H,15H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cnc3ccccc3n2
Nombre IUPAC sodio;(4-aminofenil)sulfonil-quinoxalin-2-ilazanida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 322.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.05 g/mol