Learn More
Sulfaquinoxalina-D4, TRC
Código de producto. 30427549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427549 10 mg 10 miligramos
30426977 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68903710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329652-02-9
Fórmula molecular C14 2H4 H8 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 304.3603
Sinónimo Sulfaquinoxaline D4 (Sulfanilyl D4), 4-Amino-N-2-quinoxalinylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino-N-2-quinoxalinyl-
Nombre IUPAC 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-quinoxalina-2-ilbencenosulfonamida
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaquinoxaline sulfanilyl-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)/i5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0932