Learn More
Sulfaquinoxalina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312838 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312838 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16990000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaquinoxaline
CAS 59-40-5
Nombres de analitos o componentes Sulfaquinoxaline
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H12 N4 O2 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Nombre IUPAC 4-amino-N-quinoxalin-2-ilbencenosulfonamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 300.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0681 g/mol